Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle pré-découpées BradyJet™
Les étiquettes en vinyle pré-découpées Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
314.00€ - 478.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique |
---|---|
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Format | Rouleau |
Matériau | Vinyle |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16110491
|
Brady™
150013 |
3,35 x 2,17 in |
314.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16130491
|
Brady™
150027 |
4,33 x 2,95 in |
346.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16150491
|
Brady™
150032 |
6,10 x 4,13 in |
478.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construit en vinyle à usage général
- Elles sont dotées d’une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées
- Le revêtement de finition spécialement formulé améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
- Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
- La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
- Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet™ J2000.
Spécification
Acrylique | |
Mat | |
Vinyle | |
Imprimante BradyJet™ J2000 | |
−40 à 140°F | |
1.88 po de D.I. |
Blanc | |
Rouleau | |
Marquage de tuyaux et de soupapes ; identification de sécurité et de conformité ; étiquetage visuel du lieu de travail ; marquage pour entrepôts ; étiquetage de verrouillage ; étiquettes pour produits chimiques et GHS ; étiquettes pour arcs électriques | |
Rectangle | |
–40°C à +60°C |