Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle pré-découpées BradyJet™
Les étiquettes en vinyle pré-découpées Brady™ BradyJet™ sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
Marque: Brady™ 150032
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construit en vinyle à usage général
- Elles sont dotées d’une couche de finition spécialement formulée pour une durabilité et une couleur améliorées
- Le revêtement de finition spécialement formulé améliore les couleurs et l’apparence des étiquettes
- Testées pour résister à l’exposition aux liquides, à l’alcool et aux produits chimiques, ainsi qu’à l’éclairage fluorescent intérieur et aux UV
- La couche de finition protège l’impression des frottements et des conditions difficiles
- Étiquettes réceptives aux jets d’encre à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet™ J2000.
Spécification
Acrylique | |
Mat | |
Vinyle | |
Imprimante BradyJet™ J2000 | |
Rectangle | |
–40°C à +60°C | |
4,13 in | |
1.88 po de D.I. |
Blanc | |
Rouleau | |
Marquage de tuyaux et de soupapes ; identification de sécurité et de conformité ; étiquetage visuel du lieu de travail ; marquage pour entrepôts ; étiquetage de verrouillage ; étiquettes pour produits chimiques et GHS ; étiquettes pour arcs électriques | |
200/rouleau | |
−40 à 140°F | |
6,10 x 4,13 in | |
6,10 in |