Learn More
Brady™ Marquage au sol à points en polyester ToughStripe™
Appliquez simplement ces repères ronds résistants une seule fois et le tour est joué
Marque: Brady™ 104402
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriquées à partir d’un adhésif agressif en polyester résistant, ces pastilles résistent au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
Retrait facile
- Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
- Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
- La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
- Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
- La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
- Diamètre : 8,89 cm (3,5 po)
- Matériau : polyester ToughStripe
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
Haute brillance | |
Pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence | |
2 ans | |
Rond | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm | |
8,89 cm |
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) | |
Bleu | |
Polyester | |
115 unités Gardner | |
350/Bte | |
0°F à 130°F | |
0,008 in | |
3,5 in |