Learn More
Brady™ Marquage au sol à points en polyester ToughStripe™
Appliquez simplement ces repères ronds résistants une seule fois et le tour est joué
246.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Description | Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) |
Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
Finition | Haute brillance |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11727314
|
Brady™
104400 |
Rouge |
246.00€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11737314
|
Brady™
104401 |
Vert |
246.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747314
|
Brady™
104402 |
Bleu |
246.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767314
|
Brady™
104404 |
Noir |
246.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757314
|
Brady™
104403 |
Jaune |
246.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11777314
|
Brady™
104405 |
Blanc |
246.00€
1 pack |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fabriquées à partir d’un adhésif agressif en polyester résistant, ces pastilles résistent au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
Retrait facile
- Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
- Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
- La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
- Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
- La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
- Diamètre : 8,89 cm (3,5 po)
- Matériau : polyester ToughStripe
Spécification
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caoutchouc, Permanent | |
Polyester | |
115 unités Gardner | |
350/Bte | |
0°F à 130°F | |
0,008 in | |
3,5 in |
Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) | |
Haute brillance | |
Pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence | |
2 ans | |
Rond | |
–18°C à +54°C | |
0,201 mm | |
8,89 cm |