Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames ou tableaux pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Les étiquettes pour lames ou tableaux TLS 2200™ et TLS-PC Link™ sont idéales pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
39.55€ - 82.40€
Spécification
Description | Étiquette TLS 2200/TLS PC Link |
---|---|
Finition | Mat |
Format | Étiquette |
Type de produit | Étiquette PC Link™ |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10048381
|
Brady™
062269 |
0,75 in | 19,05 mm | 266°F | 130°C | N/A | |||
11502925
|
Brady™
062277 |
0,9 in | 22,86 mm | 158°F | 70°C | N/A | |||
Description
- Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™.
- Stock d’étiquettes en papier blanc mat (B-424) avec adhésif en caoutchouc permanent.
- Solution économique idéale pour tous les projets d’étiquettes à usage général.
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses.
Spécification
Étiquette TLS 2200/TLS PC Link | |
Étiquette | |
Non stérile | |
1 |
Mat | |
Étiquette PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
Rectangle |