Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames ou tableaux pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Les étiquettes pour lames ou tableaux TLS 2200™ et TLS-PC Link™ sont idéales pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
Marque: Brady™ 062277
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™.
- Stock d’étiquettes en papier blanc mat (B-424) avec adhésif en caoutchouc permanent.
- Solution économique idéale pour tous les projets d’étiquettes à usage général.
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses.
Spécification
Étiquette TLS 2200/TLS PC Link | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette PC Link™ | |
Identification générale et industrielle, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquetage pour lames | |
1 | |
250/Bte | |
158°F | |
0,0035 in | |
22,22 mm | |
0,75 in | |
0,9 in |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Papier | |
Non stérile | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
70°C | |
Rectangle | |
70°C | |
0,089 mm | |
0,9 po x 0,75 po (H x l) | |
19,05 mm | |
22,86 mm |