Learn More
Brady™ Rubans HandiMark™
Les rouleaux HandiMark™ sont en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très agressif, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
63.80€ - 126.00€
Spécification
Description | Rouleau en vinyle intérieur / extérieur HandiMark |
---|---|
Finition | Brillant |
Format | de dia. int. |
Matériau | Vinyle |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Couleur | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10755885
|
Brady™
142274 |
2 in | Jaune | de dia. int. | |||||
12840570
|
Brady™
142272 |
0,5 po | Jaune | de dia. int. | |||||
12840590
|
Brady™
142280 |
2 in | Rouge | Rubans Handimark – B-595, 50 mm, rouge | |||||
12800590
|
Brady™
142304 |
2 in | Clear | Rubans Handimark – B-595, 50 mm, transparent | |||||
Description
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces “difficiles” telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
- Durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40°F et 180°F (-40°C et 82°C) ; peuvent être appliquées à des températures jusqu’à 0°F (-18°C)
Specifications
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur HandiMark | |
de dia. int. | |
1 de chaque | |
0,102 mm |
Brillant | |
Vinyle | |
–40°C à +82°C |