Learn More
Brady™ Rubans HandiMark™
Les rouleaux HandiMark™ sont en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très agressif, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
Marque: Brady™ 142280
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces “difficiles” telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
- Durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40°F et 180°F (-40°C et 82°C) ; peuvent être appliquées à des températures jusqu’à 0°F (-18°C)
Spécification
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Vinyle | |
Identification des installations et des mesures de sécurité | |
–40°C à +82°C | |
15 m | |
50 mm |
Rouleau en vinyle intérieur / extérieur HandiMark | |
Rouge | |
de dia. int. | |
Rubans Handimark – B-595, 50 mm, rouge | |
1 de chaque | |
0,102 mm | |
2 in |