Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops
Empties completely without any loss of material. Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
20.14€ - 23.64€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Nacelle de pesée |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour une vidange complète sans pertes |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10064453
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05568003 |
82 mm |
20.14€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10465205
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05568006 |
95 mm |
23.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Weighing scoop/funnel combination
- Available in a range of sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Spécification
1 de chaque | |
Nacelle de pesée | |
Utilisé pour une vidange complète sans pertes | |
Verre borosilicaté |