Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops
Empties completely without any loss of material. Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05568006
Code produit. 10465205
  • 26.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Combinaison de pelle de pesée / entonnoir
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
1 de chaque
Nacelle de pesée
Verre borosilicaté
6 mL
Utilisé pour une vidange complète sans pertes
95 mm