Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre plein, graduation
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide et échelle sont fabriqués en verre DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04012070
Description
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Échelle d’env. volume/ml
- Avec dispositif de fixation à vis
Spécification
1 000 ml | |
Verre borosilicaté | |
2Pack | |
Polyéthylène |