Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre plein, graduation
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide et échelle sont fabriqués en verre DURAN™ durable.
70.12€ - 122.96€
Spezifikation
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacité (métrique) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11886204
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012073 |
2 000 ml |
122.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812652
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012070 |
1 000 ml |
117.66€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11882642
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012037 |
100 ml |
70.12€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802652
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012058 |
500 ml |
96.09€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11892642
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012049 |
250 ml |
78.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11872642
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04012028 |
50 ml |
73.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Échelle d’env. volume/ml
- Avec dispositif de fixation à vis
Spezifikation
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |