Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés pour séparer deux liquides non miscibles de différentes densités
68.58€ - 112.36€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10159930
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010070 |
1 000 ml |
110.24€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10271721
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010037 |
100 mL |
77.54€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10231821
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010049 |
250 ml |
73.78€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10149930
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010058 |
500 ml |
87.72€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10242151
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010073 |
2 000 ml |
112.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12018538
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04010028 |
50 ml |
68.58€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Sans échelle, avec bouchon en verre solide
- Avec dispositif de fixation à vis
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Verre borosilicaté | |
Polyéthylène |