Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés pour séparer deux liquides non miscibles de différentes densités
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04010049
Code produit. 10231821
  • 73.78€ / 2 pièces
Expédition estimée: 18-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Sans échelle, avec bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
250 ml
4,0 mm, Oui
Polyéthylène
Verre borosilicaté
2Pack