Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés pour séparer deux liquides non miscibles de différentes densités
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Sans échelle, avec bouchon en verre solide
- Avec dispositif de fixation à vis
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
50 ml | |
Oui, 2,5mm | |
Polyéthylène |
Verre borosilicaté | |
2Pack |