Learn More
Hamilton™ Distributeur Terasaki
Ce distributeur multi-seringue distribue avec précision six échantillons simultanément jusqu’à 50 fois avec la presse d’un levier.
1005.00€ - 1105.00€
Spécification
Quantité | 1/boîte |
---|---|
Type | Seringue Gastight |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de liquides ou de gaz |
À utiliser avec (équipement) | Distributeur Terasaki modèle 1702 |
Matériau | PTFE (piston) |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11547914
|
Hamilton™
201900 |
25 μl |
1005.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11567944
|
Hamilton™
201940 |
500 μl |
1105.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Conçu pour le remplissage rapide des plaques HLA / Terasaki à 60 puits avec un espacement de puits de 6,35 mm
- Utilise des aiguilles amovibles
- Disponible en plusieurs volumes
Spécification
1/boîte | |
Échantillonnage de liquides ou de gaz | |
PTFE (piston) |
Seringue Gastight | |
Distributeur Terasaki modèle 1702 |