Learn More
Hamilton™ Distributeur Terasaki
Ce distributeur multi-seringue distribue avec précision six échantillons simultanément jusqu’à 50 fois avec la presse d’un levier.
Marque:  Hamilton™ 201940
Code produit. 11567944
  • 1105.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conçu pour le remplissage rapide des plaques HLA / Terasaki à 60 puits avec un espacement de puits de 6,35 mm
  • Utilise des aiguilles amovibles
  • Disponible en plusieurs volumes
Spécification
Spécification
1/boîte
Échantillonnage de liquides ou de gaz
PTFE (piston)
Seringue Gastight
Distributeur Terasaki modèle 1702
500 μl