Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight AccuDiltrade; série 1000
Avec une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite.
Marque: Hamilton™ 201400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulli La pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon /lili Utile avec des échantillons hétérogènes, car il réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston /lili Gaz stérilisable /li/ulSpécification
Non autoclavable | |
Échantillonnage de liquides ou de gaz | |
200°psi | |
1025 | |
1/boîte | |
AccuDil™ |
PTFE (piston) | |
Seringue Gastight | |
50deg;C | |
20deg;C | |
25 ml | |
Diluteurs/distributeurs série 1000 |