Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight AccuDiltrade; série 1000
Avec une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite.
225.00€ - 305.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type de produit | Seringue Gastight |
Température max. (métrique) | 50°C |
Température min. (métrique) | 20°C |
Gamme de produits | AccuDil™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10513712
|
Hamilton™
201350 |
10 ml |
225.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10512131
|
Hamilton™
201400 |
25 ml |
305.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ulli La pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon /lili Utile avec des échantillons hétérogènes, car il réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston /lili Gaz stérilisable /li/ulSpécification
Non autoclavable | |
50°C | |
AccuDil™ |
Seringue Gastight | |
20°C |