Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight AccuDiltrade; série 1000
Avec une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite.
Marque: Hamilton™ 201350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon
- Utile avec des échantillons hétérogènes, car il réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston
- Gaz stérilisable
Spécification
Non autoclavable | |
Gaz stérilisable | |
200 psig (13,8 bars) | |
20°C | |
10 ml |
Verre borosilicaté, PTFE | |
Seringue Gastight | |
50°C | |
1/boîte | |
AccuDil™ |