Learn More
Witeg™ Entonnoirs à poudre en verre borosilicaté
Les entonnoirs à poudre en verre borosilicaté Witeg™ sont disponibles avec une variété de cônes, d’angles et de diamètres extérieurs.
133.00€ - 1485.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Angle | 60° |
Type de produit | Entonnoir |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tige | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la tige | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11867680
|
Witeg™
1 650 019 |
80 mm | 19/26 |
216.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11877680
|
Witeg™
1 650 024 |
80 mm | 24/29 |
279.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11887680
|
Witeg™
1 650 029 |
80 mm | 29/32 |
133.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11897680
|
Witeg™
1 650 129 |
100 mm | 29/32 |
1485.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11807690
|
Witeg™
1 650 150 |
150 mm | 29/32 |
246.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Cône ST
- Structure en verre borosilicaté
- Disponibles avec plusieurs cônes, angles et diamètres
Spécification
Verre borosilicaté | |
60° | |
Entonnoir |