Learn More
Witeg™ Entonnoirs à poudre en verre borosilicaté
Les entonnoirs à poudre en verre borosilicaté Witeg™ sont disponibles avec une variété de cônes, d’angles et de diamètres extérieurs.
Marque:  Witeg™ 1 650 029
Code produit. 11887680
  • 133.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cône en ST
  • Structure en verre borosilicaté
  • Disponibles avec plusieurs cônes, angles et diamètres
Spécification
Spécification
80 mm
60°
Entonnoir
Verre borosilicaté
29/32