Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse
Mesurez les liquides grâce à cette éprouvette en verre de forme basse. L’éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse Fisherbrand™ possède des graduations en céramique bleue et une base hexagonale.
17.00€ - 59.30€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Bleu |
Type | Éprouvette de mesure graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | ISO 4788 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11932158
|
Fisherbrand™
FB55689 |
100 ml | 2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11902158
|
Fisherbrand™
FB55683 |
10 mL | 1 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11942158
|
Fisherbrand™
FB55691 |
250 ml | 5 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11912158
|
Fisherbrand™
FB55685 |
25 ml | 1 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11952158
|
Fisherbrand™
FB55693 |
500 ml | 10 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11922158
|
Fisherbrand™
FB55687 |
50 ml | 2 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Éprouvette de mesure graduée
- Basse
- Classe B.
- Verre borosilicaté
- Base hexagonale
Spécification
Hexagonale | |
Éprouvette de mesure graduée | |
ISO 4788 | |
Céramique bleue |
Bleu | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse