Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse
Mesurez les liquides grâce à cette éprouvette en verre de forme basse. L’éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse Fisherbrand™ possède des graduations en céramique bleue et une base hexagonale.
Marque: Fisherbrand™ FB55687
Description
- Éprouvette de mesure graduée
- Basse
- Classe B.
- Verre borosilicaté
- Base hexagonale
Spécification
Hexagonale | |
Éprouvette de mesure graduée | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
32 mm | |
Céramique bleue | |
Autoclavables |
Bleu | |
plusmn;1 ml | |
ISO 4788 | |
50 ml | |
140 mm | |
2 ml |