Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse
Mesurez les liquides grâce à cette éprouvette en verre de forme basse. L’éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse Fisherbrand™ possède des graduations en céramique bleue et une base hexagonale.
Marque: Fisherbrand™ FB55693
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Éprouvette de mesure graduée
- Basse
- Classe B.
- Verre borosilicaté
- Base hexagonale
Spécification
Hexagonal | |
Graduated Measuring Cylinder | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
67 mm | |
Céramique bleue | |
Oui |
Blue | |
± 5 ml | |
BS 604, ISO 4788 | |
500 ml | |
232 mm | |
10 ml |