Learn More
Cytiva Colonnes en verre borosilicaté
Colonnes en verre à usage général faciles à utiliser
3882.00€ - 5302.00€
Spécification
Type | Colonne |
---|---|
À utiliser avec (application) | Développement de procédés et production à petite échelle |
Quantité | 1/boîte |
Pression max. | 3 bar |
Porosité | 10 et 23 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11340112
|
Cytiva
18-1104-15 |
100mm | 500 mm |
4453.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11350112
|
Cytiva
18-1104-16 |
100mm | 950 mm |
5302.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11340242
|
Cytiva
18-1115-07 |
70 mm | 500 mm |
4602.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11330242
|
Cytiva
18-1115-06 |
70 mm | 950 mm |
3882.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-05-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les colonnes INdEX sont faciles à utiliser, à usage général, et les colonnes en verre sont adaptées aux applications telles que le développement de procédés et la production de diagnostics. Ces colonnes sont caractérisées par leur conception simple, leur simplicité d’utilisation et la nouvelle méthode d’emballage par compression axiale qui donne un lit avec un conditionnement dense en 10 minutes.- Évolutif avec des diamètres intérieurs de 70 à 200 mm et des volumes de lit de 0,1 L à 25 L.
- Pression nominale : 3 bar.
- Pour une utilisation avec une gamme de techniques et de milieux de chromatographie, en particulier le Sepharose à débit rapide.
- Système de distribution éprouvé.
- La compression axiale dynamique fournit des lits à conditionnement très dense et très efficaces.
- Les matériaux comprennent l’acier inoxydable électropoli, le verre borosilicaté et les polymères.
- Dispositifs d’emballage pour des hauteurs de lit plus longues.
Spécification
Colonne | |
1/boîte | |
10 et 23 μm | |
Polyamide et polypropylène |
Développement de procédés et production à petite échelle | |
3 bar | |
Verre borosilicaté | |
25 mm TC |