Learn More
Cytiva Colonnes en verre borosilicaté
Colonnes en verre à usage général faciles à utiliser
Marque:  Cytiva 18-1115-07
Code produit. 11340242
  • 4602.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-05-2026
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes INdEX sont faciles à utiliser, à usage général, et les colonnes en verre sont adaptées aux applications telles que le développement de procédés et la production de diagnostics. Ces colonnes sont caractérisées par leur conception simple, leur simplicité d’utilisation et la nouvelle méthode de remplissage par compression axiale qui donne un lit avec un conditionnement dense en 10 minutes.
  • Évolutives avec des diamètres intérieurs de 70 à 200 mm et des volumes de lit de 0,1 L à 25 L.
  • Pression nominale : 3 bar.
  • À utiliser avec une gamme de techniques et de milieux de chromatographie, en particulier le Sepharose à débit rapide.
  • Système de distribution éprouvé.
  • La compression axiale dynamique fournit des lits très denses et efficaces.
  • Les matériaux comprennent l’acier inox électropoli, le verre borosilicaté et les polymères.
  • Dispositifs de remplissage pour des hauteurs de lit plus longues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Développement de procédés et production à petite échelle
70 mm
3 bar
500 mm
Polyamide et polypropylène
1/boîte
Colonne
10 et 23 μm
Verre borosilicaté
25 mm TC