Learn More
Trichlorure de bore, 1 M soln. dans les hexanes, isomères mixtes, Thermo Scientific Chemicals
66.73€ - 237.18€
Identifiants chimiques
CAS 10294-34-5
Formule moléculaire BCl3
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
Numéro MDL MFCD00011313
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
CID PubChem 25135
Nom IUPAC Trichloroborane
SMILES ClB(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15418215
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32833.AE
100 mL
66.73€
100mL
15428215
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32833.AP
500 mL
237.18€
500mL
Description
Description
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif de combinaison sélective douce pour le clivage des éthers d’aryle primaires. Le trichlorure de bore est un agent de déméthylation sélectif. Pour la préparation des esters méthyliques d’acides gras et la transestérification des triglycérides. Principalement utilisé comme source de dopage de silicone semi-conducteur ou catalyseur de synthèse organique, également utilisé pour fabriquer le bore organique ou bore de pureté élevée.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des puissants agents oxydants, de l’eau, de l’humidité et de la chaleur. Instable. Stocker à 2-8°C.
Spécification
Identifiants chimiques
10294-34-5
117.16
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
25135
ClB(Cl)Cl
BCl3
MFCD00011313
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
Trichloroborane
Especificaciones
Boron trichloride
10294-34-5
BCl3
UN3286
Reacts with water.
ClB(Cl)Cl
117.16
117.17
Moisture sensitive; May form a precipitate
mixed isomers
BCl3
MFCD00011313
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Trichloroborane
25135
1M soln. in hexanes
0.738
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H300-H331-H304-H361-H373-H314-H336
Highly flammable liquid and vapor.
Fatal if swallowed.
Toxic if inhaled.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P331-P363-P372-P374-P380-P501c
H225-H300+H330-H314-H318-H361-H373-X
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 233-658-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
Nombre del producto
  • Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexane, Boron trichloride
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado