Learn More
Trichlorure de bore, 1 M soln. dans les hexanes, isomères mixtes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428215
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif de combinaison sélective douce pour le clivage des éthers d’aryle primaires. Le trichlorure de bore est un agent de déméthylation sélectif. Pour la préparation des esters méthyliques d’acides gras et la transestérification des triglycérides. Principalement utilisé comme source de dopage de silicone semi-conducteur ou catalyseur de synthèse organique, également utilisé pour fabriquer le bore organique ou bore de pureté élevée.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des puissants agents oxydants, de l’eau, de l’humidité et de la chaleur. Instable. Stocker à 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-34-5
Formule moléculaire BCl3
Poids moléculaire (g/mol) 117.16
Numéro MDL MFCD00011313
Clé InChI FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas
CID PubChem 25135
Nom IUPAC Trichloroborane
SMILES ClB(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Boron trichloride
Note relative au nom mixed isomers
Quantité 500 mL
Formule linéaire BCl3
Numéro UN UN3286
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 117.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in hexanes
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Densité 0.738