Learn More
Oxyde de bore, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
514.56€ - 1779.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-86-2 |
---|---|
Formule moléculaire | B2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.62 |
Numéro MDL | MFCD00011315 |
Clé InChI | JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g |
CID PubChem | 518682 |
ChEBI | CHEBI:30163 |
Nom IUPAC | oxo(oxoboranylloxy)borane |
SMILES | O=BOB=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011158.22 |
100 g |
514.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011158.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Électronique, sous forme d’agent d’encapsulation liquide pour la croissance de type Czochralski de cristaux monocristallins semi-conducteurs III-V (par exemple, GaAs, GaP, InP)
Identifiants chimiques
1303-86-2 | |
69.62 | |
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N | |
518682 | |
oxo(oxoboranylloxy)borane |
B2O3 | |
MFCD00011315 | |
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g | |
CHEBI:30163 | |
O=BOB=O |
Spécification
1860°C | |
∼450°C | |
1303-86-2 | |
Grumeau fusionné | |
B2O3 | |
14,1337 | |
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(oxoboranylloxy)borane | |
518682 | |
69.62 | |
Puratronic™ | |
Hygroscopic |
Boron oxide | |
Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011315 | |
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g | |
O=BOB=O | |
69.62 | |
CHEBI:30163 | |
99.999% | |
Odorless | |
2.46 g/mL (±)0.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 215-125-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ED7900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only