Learn More
Oxyde de bore, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11366178
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Électronique, sous forme d’agent d’encapsulation liquide pour la croissance de type Czochralski de cristaux monocristallins semi-conducteurs III-V (par exemple, GaAs, GaP, InP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-86-2
Formule moléculaire B2O3
Poids moléculaire (g/mol) 69.62
Numéro MDL MFCD00011315
Clé InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CID PubChem 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nom IUPAC oxo(oxoboranylloxy)borane
SMILES O=BOB=O
Spécification
Point d’ébullition 1860°C
Nom chimique ou matériau Boron oxide
Point de fusion ∼450°C
Note relative au nom Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick
Couleur Blanc
Forme physique Grumeau fusionné
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1337
Poids de la formule 69.62
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.46 g/mL (±)0.01