Learn More
Oxyde de Bore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
49.50€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1303-86-2 |
---|---|
Formule moléculaire | B2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.62 |
Numéro MDL | MFCD00011315 |
Clé InChI | JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g |
CID PubChem | 518682 |
ChEBI | CHEBI:30163 |
Nom IUPAC | oxo(oxoboranylloxy)borane |
SMILES | O=BOB=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499213
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11707.36 |
500 g |
49.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409223
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11707.0E |
2500 g |
210.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’oxyde de bore est utilisé comme fondant, catalyseur acide et intermédiaire chimique dans la production d’halogénures de bore, d’esters, de carbure, de nitrure et de borures métalliques. L’oxyde de bore a démontré un effet prometteur sur l’hydrogénolyse du glycérol en 1,2 -propanédiol. Il s’agit également d’un matériau essentiel pour la préparation de la céramique cordiérite à partir du talc. Il entre dans la composition du verre borosilicaté. Il s’agit d’un additif utilisé dans les lubrifiants à haute température.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1303-86-2 | |
69.62 | |
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N | |
518682 | |
oxo(oxoboranylloxy)borane |
B2O3 | |
MFCD00011315 | |
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g | |
CHEBI:30163 | |
O=BOB=O |
Spécification
1860°C | |
∽450°C | |
B2O3 | |
14,1337 | |
Soluble in water. Slightly soluble in methanol. | |
O=BOB=O | |
69.62 | |
CHEBI:30163 | |
99% | |
Hygroscopic |
Boron oxide | |
1303-86-2 | |
MFCD00011315 | |
boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g | |
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(oxoboranylloxy)borane | |
518682 | |
69.62 | |
Odorless | |
2.46 +0.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360FD
missing translation for 'einecsNumber' : 215-125-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ED7900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only