Learn More
Oxyde de Bore, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499213
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Boron oxide is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from talc. It is actively involved in the production of borosilicate glass. It is an additive used in high-temperature lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de bore est utilisé comme fondant, catalyseur acide et intermédiaire chimique dans la production d’halogénures de bore, d’esters, de carbure, de nitrure et de borures métalliques. L’oxyde de bore a démontré un effet prometteur sur l’hydrogénolyse du glycérol en 1,2 -propanédiol. Il s’agit également d’un matériau essentiel pour la préparation de la céramique cordiérite à partir du talc. Il entre dans la composition du verre borosilicaté. Il s’agit d’un additif utilisé dans les lubrifiants à haute température.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec les acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1303-86-2
Formule moléculaire B2O3
Poids moléculaire (g/mol) 69.62
Numéro MDL MFCD00011315
Clé InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
CID PubChem 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nom IUPAC oxo(oxoboranylloxy)borane
SMILES O=BOB=O
Spécification
Point d’ébullition 1860°C
Nom chimique ou matériau Boron oxide
Point de fusion ∽450°C
Quantité 500 g
Merck Index 14,1337
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 69.62
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.46 +0.01