Learn More
Acide borique, qualité réactif, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
36.90€ - 371.98€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BH3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.83 |
Numéro MDL | MFCD00011337 |
Clé InChI | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe |
CID PubChem | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
Nom IUPAC | boric acid |
SMILES | OB(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15687680
|
Honeywell Research Chemicals
B0252-500G |
500 g | Poly Bottle | ||||||
15667680
|
Honeywell Research Chemicals
B0252-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
15677680
|
Honeywell Research Chemicals
B0252-2.5KG |
2,5kg | Flacon poly |
147.50€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15697680
|
Honeywell Research Chemicals
B0252-5KG |
5 kg | Poly Bottle | ||||||
15657680
|
Honeywell Research Chemicals
B0252-10KG |
10 kg | Drum with inliner | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
boric acid |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Spécification
Boric acid | |
Colorless | |
160°C | |
Odorless | |
BH3O3 | |
Solid | |
NONH for all modes of transport | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
boric acid | |
7628 | |
61.83g/mol |
3.6 to 4 (at 20°C) | |
10043-35-3 | |
1.510g/cm3 at 20°C | |
2.6mmHg (20°C) | |
H3BO3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
≥99.5% |
Sécurité et traitement
P201-P280-P308 + P313
missing translation for 'rtecsNumber' : 233-139-2
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Boric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.