Learn More
Acide borique, qualité réactif, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Code produit. 15657680
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2,5kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Drum with inliner
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC boric acid
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3.6 to 4 (at 20°C)
Couleur Colorless
Point de fusion 160°C
Densité 1.510g/cm3 at 20°C
Odeur Odorless
Conditionnement Drum with inliner
Tension de vapeur 2.6mmHg (20°C)
Quantité 10 kg
Formule linéaire H3BO3
Forme physique Solide
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 61.83g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.