Learn More
Complexe de borane-pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS 110-51-0
Formule moléculaire C5H8BN
Poids moléculaire (g/mol) 92.94
Numéro MDL MFCD00012435
Clé InChI LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Pyridine-borane
Nom IUPAC (pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
SMILES [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11426790
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13178.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11436790
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13178.18
50 g
170.00€
50g
Description
Description
Borane-pyridine complex is used for synthesis of α-alkyl-β-hydroxy esters and preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes. It is used as reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides. It is also used as modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe borane-pyridine est utilisé pour la synthèse de α ; -alkyl-β ; -hydroxyesters et la préparation d’Igs conjugués avec des épitopes de peptides viraux. Il est utilisé comme agent réducteur pour l’analyse par chromatographie en phase liquide à haute performance des oligosaccharides. Il est également utilisé comme modificateur dans l’huile de décantation qui affecte sa carbonisation au pas de la mésophase.
Solubilité
Il s’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Identifiants chimiques
110-51-0
92.94
LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
(pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
C5H8BN
MFCD00012435
Pyridine-borane
[BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Borane-pyridine complex
9°C to 11°C
65°C (1 mmHg)
Unpleasant
1.532
UN2810
Moisture sensitive
It hydrolyzes slowly in water.
[BH3-][N+]1=CC=CC=C1
92.94
95%
110-51-0
0.92
73°C (163°F)
C5H8BN
MFCD00012435
3674913
Pyridine-borane
LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
(pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
92.93
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H310-H330-H227-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Combustible liquid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P235-P260-P262-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301-H310+H330-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-773-4
missing translation for 'rtecsNumber' : US3675000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C