Learn More
Complexe de borane-pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11426790
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Borane-pyridine complex is used for synthesis of α-alkyl-β-hydroxy esters and preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes. It is used as reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides. It is also used as modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe borane-pyridine est utilisé pour la synthèse de α ; -alkyl-β ; -hydroxyesters et la préparation d’Igs conjugués avec des épitopes de peptides viraux. Il est utilisé comme agent réducteur pour l’analyse par chromatographie en phase liquide à haute performance des oligosaccharides. Il est également utilisé comme modificateur dans l’huile de décantation qui affecte sa carbonisation au pas de la mésophase.
Solubilité
Il s’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-51-0
Formule moléculaire C5H8BN
Poids moléculaire (g/mol) 92.94
Numéro MDL MFCD00012435
Clé InChI LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Pyridine-borane
Nom IUPAC (pyridin-1-ium-1-yl)boranuide
SMILES [BH3-][N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-pyridine complex
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 0.92
Point d’ébullition 65°C (1 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.532
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 3674913
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes slowly in water.
Poids de la formule 92.93
Pourcentage de pureté 95%