Learn More
Borane-d3, 1 M dans tétrahydrofuranne, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
226.00€ - 561.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13763-62-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BD3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 16.85 |
Numéro MDL | MFCD00064892 |
Clé InChI | UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N |
Synonyme | borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
CID PubChem | 11062299 |
Nom IUPAC | (²H₃)borane |
SMILES | [2H]B([2H])[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15421977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044188.AB |
10 mL |
226.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044188.AD |
50 mL | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Chemical Identifiers
13763-62-7 | |
16.85 | |
UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N | |
11062299 | |
[2H]B([2H])[2H] |
BD3 | |
MFCD00064892 | |
borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles | |
(²H₃)borane |
Specifications
Borane-d_3 | |
Incolore | |
BD3 | |
MFCD00064892 | |
-21°C (-6°F) | |
UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N | |
(²H₃)borane | |
11062299 | |
1M dans le tétrahydrofurane | |
Flacons Chemseal™ | |
0.876g/mL |
13763-62-7 | |
Liquide | |
BD3/(CH2)4O | |
UN3148 | |
borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles | |
[2H]B([2H])[2H] | |
16.85 | |
16.84 as BD3 | |
Ether-like | |
Air & Moisture Sensitive |
Safety and Handling
GHS H Statement
H225-H260-H318-H351-H302-H335-H315
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Causes serious eye damage.
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P201-P202-P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H260-H302-H314-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE RÉACTIF À L’EAU, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only