Learn More
Borane-d3, 1 M dans tétrahydrofuranne, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15421977
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13763-62-7
Formule moléculaire BD3
Poids moléculaire (g/mol) 16.85
Numéro MDL MFCD00064892
Clé InChI UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonyme borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
CID PubChem 11062299
Nom IUPAC (²H₃)borane
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Borane-d_3
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 10 mL
Formule linéaire BD3/(CH2)4O
Numéro UN UN3148
Point d’éclair -21°C (-6°F)
Poids de la formule 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M dans le tétrahydrofurane
Odeur Ether-like
Conditionnement Flacons Chemseal™
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Densité 0.876g/mL