Learn More
Bohlender™ Manchons BOLA™ avec nervures
Manchons avec nervures pour vide allant jusqu’à 0,1 mbar.
17.00€ - 99.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Vide jusqu’à 0,1 mbar |
---|---|
Matériau | PTFE |
Type de produit | Manchons avec nervures |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17197384
|
Bohlender™
H930-02 |
NS 10/19 |
65.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17107394
|
Bohlender™
H930-03 |
NS 12/21 |
57.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17157394
|
Bohlender™
H932-03 |
US 14/20 |
17.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17117394
|
Bohlender™
H930-06 |
NS 24/29 |
34.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17177394
|
Bohlender™
H932-06 |
US 24/40 |
23.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17137394
|
Bohlender™
H930-08 |
NS 34/35 |
50.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17147394
|
Bohlender™
H930-09 |
NS 40/38 |
99.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bagues d’étanchéité (“côtes”) à l’extérieur
- Sans bague de serrage et donc utilisables avec des pinces à rodage
- Pour une dépression allant jusqu’à 0,1 mbar
- Construction solide pour une utilisation continue
- Les bagues d’étanchéité sont faciles d’accès et faciles à nettoyer
Spécification
Vide jusqu’à 0,1 mbar | |
PTFE | |
Manchons avec nervures |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bohlender™ Manchons BOLA™ avec nervures