Learn More
Bohlender™ BOLA™ Manchons avec nervures
Manchons avec nervures PTFE
Marque: Bohlender™ H932-06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bagues d’étanchéité (“côtes”) à l’extérieur
- Sans bague de serrage et donc utilisables avec des pinces à rodage
- Pour une dépression allant jusqu’à 0,1 mbar
- Construction solide pour une utilisation continue
- Les bagues d’étanchéité sont faciles d’accès et faciles à nettoyer
Spécification
Vide jusqu’à 0,1 mbar | |
PTFE | |
Manchons avec nervures | |
US 24/40 |