Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochrome BMP71
Imprimante d’étiquettes portative
979.00€ - 1692.18€
Spécification
Type de produit | Imprimante d'étiquettes |
---|---|
Longueur (métrique) | 332,70 mm |
Capacité de couleur | Monochrome |
Mémoire | 200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes |
Vitesse d’impression | 38,10 mm/sec |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10618988
|
Brady™
710601 |
Clavier AZERTY, prise EU | |||||||
11775593
|
Brady™
710627 |
AZERTY Keyboard, EU Plug, LabelMark Software | |||||||
11701096
|
Brady™
710637 |
AZERTY Keyboard, EU Plug, LabelMark and MarkWare Software | |||||||
11785593
|
Brady™
710632 |
AZERTY Keyboard, EU Plug, MarkWare Software | |||||||
10385578
|
Brady™
710604 |
Clavier CYRILLIC, prise EU | |||||||
11771086
|
Brady™
710628 |
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, LabelMark Software | |||||||
11781086
|
Brady™
710633 |
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, MarkWare Software | |||||||
11554254
|
Brady™
710599 |
Clavier QWERTY, prise UE | |||||||
11584254
|
Brady™
710629 |
QWERTY Keyboard, EU Plug, LabelMark Software | |||||||
11711096
|
Brady™
710638 |
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, LabelMark and MarkWare Software | |||||||
12870009
|
Brady™
710630 |
QWERTY Keyboard, UK Plug, LabelMark Software | |||||||
10076204
|
Brady™
710603 |
Clavier QWERTZ, prise UE | |||||||
11791086
|
Brady™
710636 |
QWERTZ Keyboard, EU Plug, MarkWare Software | |||||||
Description
Fleuron de la gamme d’imprimantes portatives Brady, l'imprimante d’étiquettes mobile BMP™71 est une imprimante portative “haut de gamme” d’étiquettes pour câbles et fils, idéale pour les marchés des télécoms, de la télématique et de l’électricité, mais aussi parfaite pour imprimer les panneaux et étiquettes de santé et de sécurité dans divers autres environnements de travail.- Marquage électronique et général, identification en laboratoire, identification de sécurité, marquage des fils et câbles
- Ruban continu et étiquettes de découpe
- 500+ symboles inclus
- Largeur maximale de l’étiquette : 50,8 mm
- Utilisation recommandée par jour : 1000
- Largeur d’impression maximale : 45,97 mm
- Vitesse d’impression 38 mm/s
- Résolution 300 dpi
- Hauteur 116,80mm
Spécification
Imprimante d'étiquettes | |
Monochrome | |
38,10 mm/sec | |
USB |
332,70 mm | |
200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes | |
300 dpi |