Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochrome BMP71
Imprimante d’étiquettes portative
Marque:  Brady™ 710638
Code produit. 11711096
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fleuron de la gamme d’imprimantes portatives Brady, l'imprimante d’étiquettes mobile BMP™71 est une imprimante portative haut de gamme d’étiquettes pour câbles et fils, idéale pour les marchés des télécoms, de la télématique et de l’électricité, mais aussi parfaite pour imprimer les panneaux et étiquettes de santé et de sécurité dans divers autres environnements de travail.
  • Marquage électronique et général, identification en laboratoire, identification de sécurité, marquage des fils et câbles
  • Ruban continu et étiquettes de découpe
  • 500+ symboles inclus
  • Largeur maximale de l’étiquette : 50,8 mm
  • Utilisation recommandée par jour : 1000
  • Largeur d’impression maximale : 45,97 mm
  • Vitesse d’impression 38 mm/s
  • Résolution 300 dpi
  • Hauteur 116,80mm
Spécification
Spécification
Label Printer
Thermal Transfer
241.3 mm
332.70 mm
Monochrome
2 label rolls, 1 black ribbon cartridge, rechargeable battery, AC adapter, USB communication cable, adapter for TLS2200™ / HandiMark™ material roll, Quick Start Guide, product CD (with printer drivers, examples, comprehensive user manual), cleaning
200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes
300 dpi
USB
2.49 kg
1 Ea.
Adaptateur CA, Batterie rechargeable
LCD
332.70 mm
116.80 mm
241.30 x 332.70 mm
CYRILLIC Keyboard, EU Plug, LabelMark and MarkWare Software
Bulgarian, English, Russian
38.10 mm/sec.
LabelMark, Markware
4 à 49°C
Étiquetage général et marquage des composants électroniques, identification des laboratoires, panneaux de sécurité, marquage des fils et des câbles.
2 ans