Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Vinyle laminé
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
54.15€ - 57.35€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
---|---|
Matériau | Vinyle |
Largeur (impériale) | 1,74 in |
Largeur (métrique) | 44,45 mm |
Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12773999
|
Brady™
143269 |
1,6 in | 3,81 cm | 1,74 in | N/A | ||||
12753999
|
Brady™
143256 |
1 in | 2,54 cm | 1,74 in | N/A | ||||
Description
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Couleur : Noir sur blanc / transparent
- Matériau : Vinyle laminé
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1,74 in | |
0,004 in | |
Permanent | |
Zone imprimable blanche et zone de surlaminage translucide | |
12 lb/in | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS | |
1 pièce |
Vinyle | |
44,45 mm | |
0,102 mm | |
Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
Identification de fils et de câbles |