Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Vinyle laminé
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
Marque: Brady™ 143269
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Couleur : Noir sur blanc / transparent
- Matériau : Vinyle laminé
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Blanc | |
Vinyle | |
44,45 mm | |
3,81 cm | |
0,102 mm | |
Permanent | |
Zone imprimable blanche et zone de surlaminage translucide | |
12 lb/in | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL, RoHS | |
1 pièce |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1,74 in | |
1,6 in | |
0,004 in | |
38,10 x 44,45 mm | |
Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 | |
Rectangle | |
-70°C à +70°C | |
Identification de fils et de câbles |