Learn More
SI Analytics™ Électrodes de capteur spéciales Blueline
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. Les électrodes de capteur spéciales BlueLine SI Analytics™ sont des électrodes de pH pour une large gamme d’applications spéciales telles que l’eau ultra-pure et les émulsions ou les mesures dans des échantillons semi-solides.
201.00€ - 392.00€
Spécification
Types de connecteurs | Tête |
---|---|
Type | Électrode pH combinée |
Référence interne | Ag/AgCl |
Diamètre (métrique) | 12 mm |
Code produit | Marque | Jonction | Longueur (métrique) | Modèle | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jonction | Longueur (métrique) | Modèle | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10529821
|
SI Analytics™
285129139 |
Diaphragme de joint rodé | 170 mm | Blueline 13 PH | Électrode de précision de pH 13 | ||||
10109230
|
SI Analytics™
285129163 |
Diaphragme durci au platine | 40/80 mm | Blueline 16 PH | Micro électrode de pH 16 | ||||
10062902
|
SI Analytics™
285129320 |
Diaphragme en fibre | 120 mm | Blueline 32 Rx | Électrode Redox Rx 32 | ||||
10772722
|
SI Analytics™
285129274 |
Diaphragme annulaire KPG | 120 mm | Blueline 27 PH | Électrode de pH de surface 27 | ||||
10672551
|
SI Analytics™
285129311 |
Diaphragme en céramique | 120 mm | Blueline 31 R | Électrode Redox Rx 31 | ||||
10577321
|
SI Analytics™
285129217 |
Diaphragme à trou | 65,25mm | Blueline 21 pH | Électrode de pH 21 à pointe effilée | ||||
Description
- Électrodes de pH pour les mesures de surface
- Pour de petits volumes d’échantillons
- Pour l’eau ultra-pure et les émulsions ou les mesures dans des échantillons semi-solides
- Disponible en tant qu’électrode redox ou électrode de conductivité pour milieux à faible teneur ionique
Spécification
Tête | |
Électrode pH combinée | |
Ag/AgCl | |
12 mm |