Learn More
SI Analytics™ Électrodes de capteur spéciales Blueline
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. Les électrodes de capteur spéciales BlueLine SI Analytics™ sont des électrodes de pH pour une large gamme d’applications spéciales telles que l’eau ultra-pure et les émulsions ou les mesures dans des échantillons semi-solides.
Marque: SI Analytics™ 285129163
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Électrodes de pH pour les mesures de surface
- Pour de petits volumes d’échantillons
- Pour l’eau ultra-pure et les émulsions ou les mesures dans des échantillons semi-solides
- Disponible en tant qu’électrode redox ou électrode de conductivité pour milieux à faible teneur ionique
Spécification
Micro électrode de pH 16 | |
Diaphragme durci au platine | |
0 à 14 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 16 PH | |
40/80 mm |
Tête | |
Verre | |
Électrode pH combinée | |
Cylindrique | |
-5°C à +100°C | |
12 mm |