Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane cylindrique
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane cylindrique est dotée d’un gel électrolytique et d’une tige en plastique pour une utilisation générale.
153.00€ - 295.00€
Spécification
Jonction | Diaphragme en fibre |
---|---|
Matériau | Plastique |
Plage de pH | 0 à 14 |
Type | Électrode pH combinée |
Référence interne | Ag/AgCl |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10483691
|
SI Analytics™
285129258 |
BNC | Blueline 25 PH | N/A | ||||||
10413511
|
SI Analytics™
285129233 |
DIN | Blueline 23 PH | N/A | ||||||
10770602
|
SI Analytics™
285129225 |
Tête | Blueline 22 PH | N/A | ||||||
10185350
|
SI Analytics™
285129282 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Blueline 28 PH-P | N/A | ||||||
10000102
|
SI Analytics™
1065896 |
Connecteur à broches DIN et 2 mm | Blueline 28 PH-P | N/A | ||||||
10642361
|
SI Analytics™
285129241 |
Fiche banane DIN et 4 mm | Blueline 24 PH | N/A | ||||||
10797664
|
SI Analytics™
1063462 |
DIN | BlueLine 23-2 pH | N/A | ||||||
Description
- Disponible dans un large choix de différents types de connexion
- Destinée à un usage général
- Longueur de la tige : 120 mm
- Membrane cylindrique en verre de type A
Spécification
Diaphragme en fibre | |
0 à 14 | |
Ag/AgCl | |
120 mm |
Plastique | |
Électrode pH combinée | |
Cylindrique | |
12 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane cylindrique