Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane cylindrique
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane cylindrique est dotée d’un gel électrolytique et d’une tige en plastique pour une utilisation générale.
Marque: SI Analytics™ 1063462
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Available in a variety of connection types
- For general use
- 120mm shaft length
- Type A glass cylindrical membrane
Spécification
DIN | |
Plastic | |
pH Combination Electrode | |
Cylinder | |
-5°C to +80°C | |
12 mm |
Fiber Diaphragm | |
0 to 14 | |
Ag/AgCl | |
BlueLine 23-2 pH | |
120 mm |