Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane cylindrique
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane cylindrique est dotée d’un gel électrolytique et d’une tige en plastique pour une utilisation générale.
Marque: SI Analytics™ 285129233
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible dans un large choix de différents types de connexion
- Destinée à un usage général
- Longueur de la tige : 120 mm
- Membrane cylindrique en verre de type A
Spécification
DIN | |
Plastique | |
Électrode pH combinée | |
Cylindrique | |
–5 à 100°C | |
12 mm |
Diaphragme en fibre | |
0 à 14 | |
Ag/AgCl | |
Blueline 23 PH | |
120 mm |